Learn More
Mercurchrome, 24-27 % de mercure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10308670 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10308670 100 g Flacon en verre 100g
10553171 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les produits indiqués contiennent du mercure. Ne mettez aucun produit contenant du mercure dans les déchets. Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux. La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales. Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
Code produit 10308670 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 190111000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    226.00€
    183.65€ / 100g
    Économisez 42.35€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Les produits indiqués contiennent du mercure. Ne mettez aucun produit contenant du mercure dans les déchets. Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux. La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales. Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
CAS: 129-16-8 | C20H8Br2HgNa2O6 | 750.65 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 129-16-8
Formule moléculaire C20H8Br2HgNa2O6
Poids moléculaire (g/mol) 750.65
Numéro MDL MFCD00013081
Clé InChI QJJYLIJNUFJILQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Merbromin, 2, 7-Dibromo-4-hydroxymercurifluoresceine disodium salt
CID PubChem 54598522
Nom IUPAC sodium ; [2,7-dibromo-9-(2-carboxyphényl)-3-hydroxy-6-oxoxanthen-4-yl]mercure ; hydrate
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)O)[Hg])Br)C(=O)O.O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercurochrome
Point de fusion >300°C
Couleur Vert
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Merck Index 15, 5934
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol,acetone,ether
Poids de la formule 750.65
Pourcentage de pureté 24 to 27% (Hg), 18 to 22.5% (Br2)
Forme physique Échelle, granulés ou cristaux brillants
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Mercurochrome, 24-27% Mercury
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.