Learn More
Ansell™ Gants lourds jaunes en fibres d’aramide Mercury™ série 43-113
Code produit 12659721 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
10
11
Conditionnement:
6 paires
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12659721 11 6 paires
12669721 10 6 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12659721 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur 43113110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    376.00€
    236.73€ / 6 paires
    Économisez 139.27€
    37% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Gants haut de gamme jaunes en fibres d’aramide Mercury™ série 43-113, pour les applications chaudes les plus exigeantes. Offrent également une excellente résistance aux coupures, aux déchirures et à l’abrasion.
  • Doux, confortables et absorbants
  • Conçus pour un contact intermittent avec la chaleur sèche, jusqu’à 350°C
  • Structure en maille
  • Doublure en fibres d’aramides Kevlar™ de coton
  • Longues manchettes maillées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™
Matériau de la manchette Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™
Accelerator Free Oui
Applications Industriel
Coating Material Sans revêtement
Couleur Jaune
Latex Free Oui
Matériau Para-aramide
Type de produit Gants lourds
Dimensions 11
Température (impériale) max. 660 °F
Temperature (Metric) Max 350 °C
Couleur de manchette de gant Jaune
Type de manchette de gant Long Knitwist
Matériau de revêtement Coton
Doublure Doublés
Quantité 72 paires
Résistant à Résistance à la chaleur, aux coupures, aux déchirures et à l’abrasion
Séries 43-113