Learn More
Acétate de mercure(II), 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11414094
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11414094 25 g 25g
11424094 100 g 100g
11434094 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11414094 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12478.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1600-27-7 | C4H6HgO4 | 318.68 g/mol
Mercury(II) acetate is used as a reagent to prepare organomercury compounds and to remove the acetamidomethyl protecting group in organic synthesis. It is also involved in the oxymercuration reactions as well as to prepare dithiocarbonates from thiocarboantes.It finds application as a catalyst in organic synthesis, pharmaceuticals and absorption of ethylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate de mercure(II) est utilisé comme réactif pour préparer les composés d’organomercure et pour éliminer le groupe de protection de l’acétamidométhyl dans la synthèse organique. Il est également impliqué dans les réactions d’oxymercuration ainsi que pour préparer des dithiocarbonates à partir de thiocarbonates. Il est utilisé comme un catalyseur dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et l’absorption de l’éthylène.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants puissants, les acides forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1600-27-7
Formule moléculaire C4H6HgO4
Poids moléculaire (g/mol) 318.68
Numéro MDL MFCD00012165
Clé InChI BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme mercury 2+ ion acetic acid
CID PubChem 15337
ChEBI CHEBI:33211
Nom IUPAC diacétate de mercure(2+)
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Hg+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercury(II) acetate
Point de fusion 179°C to 182°C
Densité 3.28
Formule linéaire Hg(OOCCH3)2
Quantité 25 g
Numéro UN UN1629
Beilstein 3563831
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,5873
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 318.68
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Mercury(II) acetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, mercury(2+) salt