Learn More
Triflate de mercure(II) (2:1), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Mercury(II) Triflate (2:1) |
| CAS | 49540-00-3 |
| Formule moléculaire | 2(CF3O3S-) . Hg |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Mercury(II) Trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic Acid Mercury(2+) Salt, Mercuric Triflate, Mercuric Trifluoromethanesulfonate, Mercury Bis(trifluoromethanesulfonate), Mercury(2+) Bis(trifluoromethanesulfonate), Mercury(2+) Triflate |
| Formule InChI | InChI=1S/2CHF3O3S.Hg/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2 |
| SMILES | [Hg].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F |
| Poids moléculaire (g/mol) | 498.7 |