Learn More
Merestinib, MedChemExpress
Description
Merestinib (LY2801653) is a potent, orally bioavailable c-Met inhibitor (Ki=2 nM) with anti-tumor activities. Merestinib (LY2801653) also has potent activity against MST1R (IC50=11 nM), FLT3 (IC50=7 nM), AXL (IC50=2 nM), MERTK (IC50=10 nM), TEK (IC50=63 nM), ROS1, DDR1/2 (IC50=0.1/7 nM) and MKNK1/2 (IC50=7 nM).
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Merestinib |
| CAS | 1206799-15-6 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C30H22F2N6O3 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | LY2801653 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 32 mg/mL (57.92 mM) |
| SMILES | O=C(C1=CC=C(C)N(C2=CC=C(F)C=C2)C1=O)NC3=CC=C(OC4=CC5=C(N(C)N=C5)C=C4C6=CNN=C6)C(F)=C3 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 552.53 |
| Afficher plus |