Learn More
Mericitabine, MedChemExpress
Code produit 16460117
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16460117 50 mg
16426467 5 mg
16403738 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16460117 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10240
 Article restreint
Expédition estimée: 15-10-2026
MedChemExpress Mericitabine (RG 7128; R-7128) is a nucleoside inhibitor of the HCV NS5B polymerase that acts as an RNA chain terminator and prevents elongation of RNA transcripts during replication.
Mericitabine (RG 7128
Spécification
Nom chimique ou matériau Mericitabine
CAS 940908-79-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H26FN3O6
Quantité 50 mg
Synonyme RG 7128 R-7128 PSI 6130 diisobutyrate
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (250.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N=C(C=CN1[C@@H]([C@@](C)([C@@H]2OC(C(C)C)=O)F)O[C@@H]2COC(C(C)C)=O)N
Poids moléculaire (g/mol) 399.41
Poids de la formule 399.41
Pourcentage de pureté 99.47%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus