Learn More
Méropénem-d6 (> 90%), TRC
Code produit 30466849
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30466849 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30466849 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2256171MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Meropenem-d6
CAS 1217976-95-8
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C17H19D6N3O5S
Quantité 1 mg
Synonyme (4R,5S,6S)-3-[[3S,5S)-5-[(Dimethylamino-d6)carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic Acid, ICI 194660-d6, Mepem-d6, Meronem-d6, Meropen-d6, Merrem-d6, Merrem IV-d6, SM 7338-d6
Formule InChI InChI=1S/C17H25N3O5S/c1-7-12-11(8(2)21)16(23)20(12)13(17(24)25)14(7)26-9-5-10(18-6-9)15(22)19(3)4/h7-12,18,21H,5-6H2,1-4H3,(H,24,25)/t7-,8-,9+,10+,11-,12-/m1/s1/i3D3,4D3
SMILES O=C(N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])[C@H](C1)NC[C@H]1SC2=C(C(O)=O)N3C([C@]([H])([C@H](O)C)[C@@]3([H])[C@H]2C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 389.5
Pourcentage de pureté >95