Learn More
Meropenem Sodium Salt, TRC
Code produit 17941915
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17941915 5 mg 5mg
17974995 100 mg 100mg
17943695 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17941915 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2256205MG
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 211238-34-5
Formule moléculaire C17 H24 N3 O5 S . Na
Poids moléculaire (g/mol) 405.44
Synonyme 1-Azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[[(3S,5S)-5-[(dimethylamino)carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-, sodium salt (1:1), (4R,5S,6S)- (ACI), 1-Azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[[(3S,5S)-5-[(dimethylamino)carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-, monosodium salt, (4R,5S,6S)- (9CI), (4R,5S,6S)-3-[[(3S,5S)-5-[(Dimethylamino)carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid sodium salt (1:1), Meropenem sodium, Meropenem sodium salt
Nom IUPAC sodium ; (4R,5S,6R)-3-[(3S,5S)-5-(diméthylcarbamoyl)pyrrolidine-3-yl]sulfanyl-6-[(1R)-1-hydroxyéthyle]-4-méthyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ène-2-carboxylate
SMILES [Na+].C[C@@H](O)[C@H]1[C@H]2[C@@H](C)C(=C(N2C1=O)C(=O)[O-])S[C@@H]3CN[C@@H](C3)C(=O)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Meropenem sodium salt
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H25N3O5S.Na/c1-7-12-11(8(2)21)16(23)20(12)13(17(24)25)14(7)26-9-5-10(18-6-9)15(22)19(3)4;/h7-12,18,21H,5-6H2,1-4H3,(H,24,25);/q;+1/p-1/t7-,8-,9+,10+,11+,12-;/m1./s1
Poids de la formule 405.1334
Pourcentage de pureté >95%