Learn More
Melford Trihydrate de méropénem
Code produit 30018489
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018489 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30018489 Fournisseur Melford Code fournisseur M625001.0
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Le méropénem est un antibiotique à large spectre.
Le méropénem est un antibiotique à large spectre. Il s'agit d'un antibiotique carbapénème qui inhibe la synthèse de la paroi cellulaire bactérienne. Il agit en se liant aux protéines de liaison à la pénicilline (PBP), des enzymes impliquées dans les étapes finales de la synthèse du peptidoglycane dans la paroi cellulaire bactérienne. Cette interférence entraîne une instabilité structurelle et, à terme, la lyse cellulaire.
Le méropénem peut être utilisé comme outil pour étudier les profils de sensibilité aux antibiotiques des bactéries ou comme agent sélectif dans les milieux de culture pour isoler les bactéries sensibles à cet antibiotique.
Spécification
Nom chimique ou matériau Meropenem Trihydrate
CAS 119478-56-7
Quantité 1 g
Formule moléculaire C17H25N3O5S-3H2O