Learn More
Meropenem trihydrate, 98-101%
Code produit 15437809
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15437809 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15437809 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66446.MF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    220.32€
    182.65€ / 50mg
    Économisez 37.67€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 119478-56-7 | C17H25N3O5S | 383.46 g/mol
Meropenem trihydrate is an ultra-broad spectrum beta-lactam antibiotic active against both Gram-positive and Gram-negative bacteria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Meropenem trihydrate is an ultra-broad spectrum beta-lactam antibiotic active against both Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Solubility
Soluble in aqueous solution at approximately 5mg/ml
Notes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Meropenem trihydrate
Type Meropenem Trihydrate
Forme physique Powder
CAS 119478-56-7
Couleur Blanc à jaune
Quantité 50 mg
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule moléculaire C17H25N3O5S
Numéro MDL MFCD08600005,MFCD00864966
Point d’ébullition 627°C
Merck Index 14,5900
Informations sur la solubilité Soluble in aqueous solution at approximately 5mg/mL
Clé InChI FSTGLKRHSQANLP-PQTSNVLCSA-N
SMILES C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2[C@@H](C)C(S[C@H]3CC[C@H](N3)C(=O)N(C)C)=C(N2C1=O)C(O)=O
Nom IUPAC (4R,5S,6S)-3-{[(2S,5S)-5-(dimethylcarbamoyl)pyrrolidin-2-yl]sulfanyl}-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol) 383.46
CID PubChem 441130
ChEBI CHEBI:43968
Poids de la formule 383.46
Pourcentage de pureté 98 to 101%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Meropenem trihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Meropenem trihydrate