Learn More
Meropenem trihydrate, MedChemExpress
Code produit 16481957
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16481957 50 mg -
16456276 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16481957 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13678A
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Meropenem trihydrate (SM 7338 trihydrate) is a carbapenem antibiotic with broad-spectrum antibacterial activity. Meropenem trihydrate has activity against susceptible and resistant N. gonorrhoeae (MIC value of 0.02-0.06 mg/mL), H. influenzae (MIC value of 0.03-0.12 mg/mL), and H. ducreyi (MIC value of 0.015-0.12 mg/mL).
Meropenem trihydrate (SM 7338 trihydrate) is a carbapenem antibiotic with broad-spectrum antibacterial activity. Meropenem trihydrate has activity against susceptible and resistant N. gonorrhoeae (MIC value of 0.02-0.06 mg/mL), H. influenzae (MIC value of 0.03-0.12 mg/mL), and H. ducreyi (MIC value of 0.015-0.12 mg/mL).
Spécification
Nom chimique ou matériau Meropenem trihydrate
Forme physique Powder
CAS 119478-56-7
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H31N3O8S
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme SM 7338 trihydrate
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (228.57 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 12.5 mg/mL (28.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(N12)=C(S[C@@H]3CN[C@H](C(N(C)C)=O)C3)[C@H](C)[C@]2([H])[C@@H]([C@H](O)C)C1=O)O.O.O.O
Poids moléculaire (g/mol) 437.51
Poids de la formule 437.51
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research