Learn More
R&D Systems™ MERS-CoV 3CL Protease (YP_009047217.1) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | SARS-CoV-2 3 CL Protease |
| Numéro d’adhésion | YP_009047217.1 |
| Identification génétique (Entrez) | 43740578 |
| Alias de gène | 3 CL Proteinase, 3 C-like main protease, 3 CL-Mpro, COVID-19, M Proteinase, Main Protease, Mpro |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | MERS-CoV |
| Gamme de produits | R&D Systems |
| Quantité | 10 μg |