Learn More
Mertansine, TRC
Code produit 30011973
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011973 10 mg 10mg
30005207 50 mg 50mg
30009877 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011973 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM25780010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 139504-50-0
Formule moléculaire C35H48ClN3O10S
Poids moléculaire (g/mol) 738.29
Synonyme N2'-Deacetyl-N2'-(3-mercapto-1-oxopropyl)-maytansine, DM 1, Maytansinoid DM 1, N2'-Deacetyl-N2'-(3-mercapto-1-oxopropyl)maytansine
SMILES O=C(C[C@H](OC([C@H](C)N(C)C(CCS)=O)=O)[C@@]([C@H]1[C@@H]2C)(O1)C)N(C)C3=CC(C/C(C)=C/C=C/[C@@H](OC)[C@]4(O)NC(O[C@H]2C4)=O)=CC(OC)=C3Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Mertansine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C35H48ClN3O10S/c1-19-10-9-11-26(46-8)35(44)18-25(47-33(43)37-35)20(2)31-34(4,49-31)27(48-32(42)21(3)38(5)28(40)12-13-50)17-29(41)39(6)23-15-22(14-19)16-24(45-7)30(23)36/h9-11,15-16,20-21,25-27,31,44,50H,12-14,17-18H2,1-8H3,(H,37,43)/b11-9+,19-10+/t20-,21+,25+,26-,27+,31-,34+,35+/m1/s1
Poids de la formule 737.2749
Pourcentage de pureté >95%