Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hydrate de MES, + de 99 %
Code produit 15432958
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
Conditionnement:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15432958 250 g 250g
15442958 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15432958 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H56472.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    226.44€
    189.65€ / 250g
    Économisez 36.79€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 1266615-59-1 | C6H13NO4S | 195.23 g/mol
MES hydrate is a zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid, known as Good’s buffer, is utilized for many biological applications. It is a useful resolving agent for very small proteins on bis-tris gels. It is mainly used as a biological buffer in plant cell cultures. Buffer solutions are used as a means of keeping pH at a nearly constant value in a wide variety of chemical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydrate de MES est un acide aminosulfonique N-substitué zwitterionique, connu sous le nom de tampon de Good, et est utilisé pour de nombreuses applications biologiques. Il s’agit d’un agent de résolution utile pour les protéines très petites sur les gels bis-tris. Il est principalement utilisé comme tampon biologique dans les cultures de cellules végétales. Les solutions tampons sont utilisées comme moyen de maintenir le pH à une valeur presque constante dans une grande variété d’applications chimiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans les solvants organiques.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1266615-59-1
Formule moléculaire C6H13NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 195.23
Numéro MDL MFCD00149409
Clé InChI SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-(4-Morpholinyl)ethanesulfonic acid hydrate; 4-Morpholineethanesulfonic acid hydrate
Nom IUPAC 2-(morpholin-4-yl)ethane-1-sulfonic acid
SMILES OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau MES hydrate
Point de fusion ∽308°C (decomposition)
Quantité 250 g
Beilstein 141319
Merck Index 14,5902
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in organic solvents.
Poids de la formule 195.24 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥99%