Learn More
MES monohydraté, ≥98,5 % (base sèche), ultra-pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15875318 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15875318 1 kg Flacon en plastique 1kg
15835178 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15875318 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J18886.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    505.92€
    424.65€ / 1kg
    Économisez 81.27€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 145224-94-8 | C6H15NO5S | 213.248 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 145224-94-8
Formule moléculaire C6H15NO5S
Poids moléculaire (g/mol) 213.25
Numéro MDL MFCD00149409
Clé InChI MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mes monohydrate, 2-morpholinoethanesulfonic acid hydrate, mes hydrate, mes buffer hydrate, 4-morpholineethanesulfonic acid monohydrate, 4-morpholineethanesulfonic acid, monohydrate, 2-4-morpholinyl ethanesulfonic acid hydrate, mes hydrate buffer, 4-morpholineethanesulfonicacid, hydrate 1:1, mesmonohydrate
CID PubChem 16218417
Nom IUPAC Acide 2-morpholine-4-yléthanesulfonique hydraté
SMILES O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau MES Monohydrate
Point de fusion ∼308°C (decomposition)
Notes de pourcentage du dosage Base sèche
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HO3S(CH2)2(C4H8NO)·H2O
Quantité 1 kg
Beilstein 141319
Poids de la formule 213.25
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Qualité Ultrapure
Forme physique Poudre cristalline