Learn More
Acide mésaconique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Citronic acid |
| CAS | 498-24-8 |
| Formule moléculaire | C5 H6 O4 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2-Butenedioic acid, 2-methyl-, (2E)-, 2-Butenedioic acid, 2-methyl-, (E)-, Mesaconic acid (6CI,8CI), (2E)-2-Methyl-2-butenedioic acid, (E)-Citraconic acid, 2-Methylfumaric acid, Methylfumaric acid, NSC 65438, trans-1-Propene-1,2-dicarboxylic acid, trans-2-Methyl-2-butenedioic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H6O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h2H,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/b3-2+ |
| SMILES | C\C(=C/C(=O)O)\C(=O)O |
| Nom IUPAC | (E)-2-méthylbut-2-énedioïque acide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 130.0987 |
| Poids de la formule | 130.0266 |