Learn More
Mesaconitine, MedChemExpress
Code produit 16471488
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16471488 5 mg
16449078 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16471488 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0724
MedChemExpress Mesaconitine is the main active component of genus aconitum plants.
Mesaconitine is the main active component of genus aconitum plants.
Spécification
Nom chimique ou matériau Mesaconitine
CAS 2752-64-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C33H45NO11
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité Ethanol : 4.62 mg/mL (7.31 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CO[C@@H]1C2([C@@](C[C@@]3(O)[C@@H]4OC(C5=CC=CC=C5)=O)([H])[C@@]4([H])[C@](OC(C)=O)([C@@H](O)[C@@H]3OC)C6C2N(C)C7)[C@@]([C@H]6OC)([H])[C@@]7(COC)[C@H](O)C1
Poids moléculaire (g/mol) 631.71
Poids de la formule 631.71
Pourcentage de pureté 98.83%
Qualité Research
Forme physique Solid