Learn More
Mesaconitine, TRC
Code produit 30135594
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30135594 25 mg 25mg
30009834 10 mg 10mg
30007956 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135594 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM25790025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2752-64-9
Formule moléculaire C33 H45 N O11
Poids moléculaire (g/mol) 631.71
SMILES COC[C@]12CN(C)C3[C@@H]4[C@H](OC)[C@H]1[C@@]3([C@H](C[C@H]2O)OC)[C@@H]5C[C@]6(O)[C@@H](OC)[C@H](O)[C@@]4(OC(=O)C)[C@H]5[C@H]6OC(=O)c7ccccc7
Spécification
Nom chimique ou matériau Mesaconitine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C33H45NO11/c1-16(35)45-33-21-18(13-31(39,28(43-6)26(33)37)27(21)44-29(38)17-10-8-7-9-11-17)32-20(41-4)12-19(36)30(15-40-3)14-34(2)25(32)22(33)23(42-5)24(30)32/h7-11,18-28,36-37,39H,12-15H2,1-6H3/t18-,19-,20+,21-,22+,23+,24-,25?,26+,27-,28+,30+,31-,32+,33-/m1/s1
Poids de la formule 631.2993
Pourcentage de pureté >95%