Learn More
Gonotec™ Bécher gradué pour Osmomat
Code produit 10580812
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Osmomat 010, 030, 3000
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10580812 Osmomat 010, 030, 3000 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10580812 Fournisseur Gonotec™ Code fournisseur 30.9.0010
Expédition estimée: 26-11-2026
Aide à la détermination de l’osmomalité totale dans les solutions aqueuses dans de très petits volumes d’échantillons.
  • Contrôlé en permanence
  • Reproductibilité attendue des résultats de mesure
  • Pour une utilisation avec les modèles 3000/030/010
Spécification
Quantité 1 000/paquet
À utiliser avec (équipement) Osmomat 010, 030, 3000