Learn More
Gibco™ Milieu MesenPRO RS™
Code produit 10212293 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10212293 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10212293 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 12746012
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Milieu MesenPRO RS™
Le milieu de culture MesenPRO RS™ est un milieu à concentration sérique réduite (2 %) spécifiquement formulé pour favoriser la croissance des cellules souches mésenchymateuses (CSM) humaines au sein des cultures. Le milieu de culture MesenPRO RS™ offre une meilleure expansion des CSM que les milieux classiques supplémentés en sérum. Le milieu MesenPRO RS™ permet l’expansion des CSM pour des passages multiples, tout en préservant le phénotype multipotentiel de celles-ci (à savoir la différenciation entre les lignées ostéogéniques, chondrogéniques et adipogéniques).
Le milieu MesenPRO RS™ est constitué de :
  • Milieu de culture liquide de base (milieu de base MesenPRO RS™)
  • Supplément congelé (supplément de croissance MesenPRO RS™), ajouté au moment de l’utilisation.
    Applications :
    Formulé pour la croissance et l’expansion des cellules souches mésenchymateuses.
    Remarque : Le milieu de culture MesenPRO RS™ a été développé pour la mise en culture des SCM à des densités supérieures à la densité clonale.
    Conditions de stockage recommandées :
  • Milieu de culture de base MesenPRO RS™ : Stockez dans l’obscurité entre 2 et 8°C.
  • Supplément de croissance MesenPRO RS™ : Stocker dans l’obscurité entre -5 et -20°C
    La stabilité du milieu basal et du supplément de croissance est garantie pendant 24 mois sous réserve d’un stockage adapté.
    Remarque : Lorsqu’il est stocké dans le noir à une température comprise entre 2 et 8 °C, le milieu complet MesenPRO RS™ (milieu de base, supplément et glutamine) est stable pendant une durée de 15 jours. Nous déconseillons toute utilisation du milieu complet au-delà de ces 15 jours.
    Utilisation(s) prévue(s) :
    diagnostic in vitro (DIV)
    “Ce réactif est classé comme dispositif médical dans plusieurs pays. S’il n’est pas reconnu comme dispositif médical dans une région spécifique, il ne devra être utilisé qu’en laboratoire.”
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Type de cellule Cellules souches mésenchymateuses
    Classification Supplémenté en sérum
    Forme Liquide
    Type de produit Milieux de culture pour cellules souches
    Serum Level Sérum réduit
    Sans additif Sans glutamine, Sans rouge de phénol
    Gamme de produits MesenPRO
    Quantité 1 kit
    Espèces Humaine
    Contenu et stockage Le milieu MesenPRO RS™ est constitué de :
    • Milieu basal MesenPRO RS™ de 500 ml (stocker dans l’obscurité entre 2°C et 8°C)
    • Supplément de croissance MesenPRO RS™ de 10 ml (stocker dans l’obscurité entre -5°C et -20°C)
    Le milieu basal est livré à température ambiante, le supplément de croissance sur glace sèche.
    Culture Type Culture de cellules adhérentes