Learn More
Acide mésitoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Mesitoic acid |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H12O2/c1-6-4-7(2)9(10(11)12)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3,(H,11,12) |
| Poids de la formule | 164.0837 |