Learn More
Oxyde de mésityle, 90+ %, reste 4-méthyl-4-penten-2-one, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11438830
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
100mL
250mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11438830 100 mL 100mL
11432068 250 mL 250mL
11448830 500 mL 500mL
11422068 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11438830 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15111.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’oxyde de mésityle est utilisé comme solvant et dans la production d’isobutyl cétone de méthyle par hydrogénation, dans la synthèse de 2,3,4,5-tétrahydro-1,3,3-triméthyldipyrrine, un bloc de construction crucial dans la synthèse rationnelle des chlorines et des oxochlorines.
Solubilité
Soluble dans l’eau (30 g/L).
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-79-7
Formule moléculaire C6H10O
Poids moléculaire (g/mol) 98.145
Numéro MDL MFCD00008900
Clé InChI SHOJXDKTYKFBRD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mesityl oxide, 4-methyl-3-penten-2-one, 3-penten-2-one, 4-methyl, isopropylideneacetone, isobutenyl methyl ketone, methyl isobutenyl ketone, mesityloxid, mesityloxyde, 3-isohexen-2-one, isopropylidene acetone
CID PubChem 8858
Nom IUPAC 4-méthylpent-3-en-2-one
SMILES CC(=CC(=O)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Mesityl oxide
Point de fusion -59°C
Densité 0.856
Point d’ébullition 129°C to 130°C
Point d’éclair 30°C (86°F)
Plage de pourcentage du dosage ≥90%
Odeur honigähnlich
Notes de pourcentage du dosage reste 4-méthyl-4-pentène-2-un
Indice de réfraction 1.444
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1229
Beilstein 1361550
Merck Index 14,5908
Informations sur la solubilité Soluble in water(30g/L).
Poids de la formule 98.15
Pourcentage de pureté ≥90%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Mesityl oxide, 90+%, remainder 4-methyl-4-penten-2-one
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-methyl-3-penten-2-one, 4-methyl-4-penten-2-one