Learn More
Oxyde de mésityle, 99 %, mélange d’alpha- et de bêta-isomères, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10356860 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10356860 1 L Flacon en verre -
10366860 2.5 L Flacon en verre 2.50L
11904821 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10356860 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 125600010
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 141-79-7 | C6H10O | 98.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-79-7
Formule moléculaire C6H10O
Poids moléculaire (g/mol) 98.14
Clé InChI SHOJXDKTYKFBRD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mesityl oxide, 4-methyl-3-penten-2-one, 3-penten-2-one, 4-methyl, isopropylideneacetone, isobutenyl methyl ketone, methyl isobutenyl ketone, mesityloxid, mesityloxyde, 3-isohexen-2-one, isopropylidene acetone
CID PubChem 8858
Nom IUPAC 4-méthylpent-3-en-2-one
SMILES CC(=CC(=O)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Mesityl oxide
Point de fusion -53°C
Densité 0.8540g/mL
Point d’ébullition 129°C
Point d’éclair 28°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 90% alpha-Isomer (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2C=CHCOCH3
Indice de réfraction 1.4420 to 1.446
Quantité 1 L
Beilstein 01,736
Merck Index 15,5978
Gravité spécifique 0.854
Informations sur la solubilité Solubility in water: 28g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viscosité 0.64 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 98.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide, dépourvu de matières en suspension
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Mesityl oxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.