Learn More
Oxyde de mésityle, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Mesityloxide |
| CAS | 141-79-7 |
| Formule moléculaire | C6 H10 O |
| Quantité | 250 mL |
| Synonyme | 4-Methylpent-3-en-2-one, Cilastatin Sodium Imp. D (EP), 3-Penten-2-one, 4-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 4-Methyl-3-penten-2-one (ACI), 2,2-Dimethylvinyl methyl ketone, 2-Methyl-2-penten-4-one, 2-Methyl-4-oxo-2-pentene, 4-Methyl-3-pentene-2-one, Isobutenyl methyl ketone, Isopropylideneacetone, Mesityl oxide, Methyl 2,2-dimethylvinyl ketone, Methyl 2-methyl-1-propenyl ketone, Methyl isobutenyl ketone, NSC 38717 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H10O/c1-5(2)4-6(3)7/h4H,1-3H3 |
| SMILES | CC(=CC(=O)C)C |
| Nom IUPAC | 4-méthylpent-3-én-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 98.14 |
| Poids de la formule | 98.0732 |