Learn More
Mésitylcuivre, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Mesitylcopper |
| CAS | 75732-01-3 |
| Formule moléculaire | C9H11Cu |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | (2,4,6-Trimethylphenyl)copper, 1,3,5-Trimethyl-benzene Copper Complex, Copper(I) Mesityl |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H11.Cu/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7;/h4-5H,1-3H3; |
| SMILES | Cc1cc(C)c([Cu])c(C)c1 |
| Nom IUPAC | (2,4,6-triméthylphényl)cuivre |
| Poids moléculaire (g/mol) | 182.73 |
| Poids de la formule | 182.0157 |