Learn More
Chlorure de mésitylène-2-sulfonyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499343
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499343 500 g 500g
11479343 25 g 25g
11489343 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499343 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11775.36
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 773-64-8 | C9H11ClO2S | 218.695 g/mol
Mesitylene-2-sulfonyl chloride is used as reagent for intramolecular lactamizations and lactonization. It also acts as a reagent for protecting guanidino groups and tryptophan. It is used as coupling reagent in polynucleotide synthesis
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de mésitylène-2-sulfonyle est utilisé comme réactif pour les lactamisations intramoléculaires et la lactonisation. Il agit également comme réactif pour la protection des groupes guanidino et du tryptophane. Il est utilisé comme réactif de couplage dans la synthèse des polynucléotides
Solubilité
Soluble dans le toluène (pratiquement transparent).
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker sous un gaz inerte. Incompatible avec des bases fortes. Conserver à l’abri de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 773-64-8
Formule moléculaire C9H11ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 218.695
Numéro MDL MFCD00007434
Clé InChI PVJZBZSCGJAWNG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-mesitylenesulfonyl chloride, mesitylenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethyl, mesitylsulfonyl chloride, 2-mesitylenesulfonylchloride, mesitylene-2-sulphonyl chloride, 2,4,6-trimethyl-benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethylphenylsulfonyl chloride, mesitylsulfonylchloride
CID PubChem 13046
Nom IUPAC Chlorure de 2,4,6-triméthylbenzènesulfonyle
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)S(=O)(=O)Cl)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Mesitylene-2-sulfonyl chloride
Point de fusion 53°C to 57°C
Point d’ébullition 150°C (20 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Irritating
Quantité 500 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1107601
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in toluene (almost transparency).
Poids de la formule 218.7
Pourcentage de pureté 99%