Learn More
Hydrazide de mésitylène-2-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Mesitylene-2-sulfonyl hydrazide |
| Point de fusion | 112°C to 114°C (decomposition) |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | UN1325 |
| Beilstein | 2118380 |
| Poids de la formule | 214.28 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
| Forme physique | Poudre |