Learn More
Mésitylène, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11443724
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11443724 100 mL 100mL
11453724 500 mL 500mL
11463724 2500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11443724 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11323.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 108-67-8 | C9H12 | 120.195 g/mol
Mesitylene is used to make plastics and dyes. It acts as a solvent, ligand in organometallic chemistry and precursor to 2,4,6-trimethylaniline. It is also used as a developer for photopatternable silicones due to its solvent properties in the electronics industry. It is used as an internal standard in nuclear magnetic resonance (NMR) samples due to the presence of three equivalent protons in it. It is involved in the production of trimesic acid and antioxygen, epoxy firming agent and polyester resin stabilizers. Further, it is used as an additive and component in aviation gasoline blends.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le mésitylène est utilisé pour fabriquer des plastiques et des colorants. Il agit comme un solvant, un ligand en chimie organométallique et comme précurseur de la 2,4,6-triméthylaniline. Il est également utilisé comme développeur pour les silicones photo-configurables en raison de ses propriétés de dissolution dans l’industrie électronique. Il est utilisé comme étalon interne dans les échantillons de résonance magnétique nucléaire (RMN) en raison de la présence de trois protons équivalents dans ce dernier. Il est impliqué dans la production d’acide trimésique et d’antioxygène, d’agent de durcissement époxy et de stabilisants pour résine polyester. De plus, il est utilisé comme additif et composant dans les mélanges de carburants pour les avions.
Solubilité
Partiellement miscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-67-8
Formule moléculaire C9H12
Poids moléculaire (g/mol) 120.195
Numéro MDL MFCD00008538
Clé InChI AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mesitylene, sym-trimethylbenzene, benzene, 1,3,5-trimethyl, fleet-x, trimethylbenzol, 3,5-dimethyltoluene, s-trimethylbenzene, hsdb 92, 2,4,6-trimethylbenzene, 1,3,5-trimethyl-benzene
CID PubChem 7947
ChEBI CHEBI:34833
Nom IUPAC 1,3,5-triméthylbenzène
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Mesitylene
Point de fusion -45°C
Densité 0.865
Point d’ébullition 163°C to 165°C
Point d’éclair 44°C (111°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.499
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2325
Beilstein 906806
Merck Index 14,5907
Informations sur la solubilité Partly miscible with water.
Poids de la formule 120.2
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Mesitylene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3,5-Trimethylbenzene