Learn More
Mésitylène, TRC
Code produit 30472029
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30472029 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30472029 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM258390100ML
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3,5-Trimethylbenzene
CAS 108-67-8
Formule moléculaire C9 H12
Quantité 100 mL
Synonyme Benzene, 1,3,5-trimethyl-, Mesitylene (8CI), 1,3,5-Trimethylbenzene, 2,4,6-Trimethylbenzene, 3,5-Dimethyltoluene, NSC 9273, sym-Trimethylbenzene
Formule InChI InChI=1S/C9H12/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H,1-3H3
SMILES Cc1cc(C)cc(C)c1
Nom IUPAC 1,3,5-triméthylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 120.19
Poids de la formule 120.0939