Learn More
Triméthylbenzènesulfonate de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11409517
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11409517 25 g 25g
11419517 100 g 100g
11429517 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11409517 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22029.14
 Article restreint
Expédition estimée: 04-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 6148-75-0 | C9H11NaO3S | 222.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6148-75-0
Formule moléculaire C9H11NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 222.23
Numéro MDL MFCD00067712
Clé InChI AOJUNZYQOYSGHT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium mesitylenesulfonate, benzenesulfonic acid, 2,4,6-trimethyl-, sodium salt, sodium 2,4,6-trimethylbenzenesulfonate, sodium 2,4,6-trimethylbenzenesulphonate, mesitylenesulfonic acid sodium salt hemihydrate, mesitylenesulfonic acid sodium salt, benzenesulfonic acid, 2,4,6-trimethyl-, sodium salt 1:1, 2,4,6-trimethylbenzenesulfonic acid sodium salt, mesitylene sodium sulfonate, acmc-1bbae
CID PubChem 23661859
Nom IUPAC Sodium ; 2,4,6-Triméthylbenzènesulfonate
SMILES [Na+].CC1=CC(C)=C(C(C)=C1)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Mesitylenesulfonic acid sodium salt hemihydrate
Point de fusion >300°C
Quantité 25 g
Beilstein 5784990
Poids de la formule 231.26 (222.25 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%