Learn More
Méso-1,2-dibromo-1,2-diphényléthane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11361777
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11361777 5 g 5g
11371777 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11361777 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04956.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 13440-24-9 | C14H12Br2 | 340.058 g/mol
meso-1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane is used to study the reaction of ± and meso-SBr2 with 9-substituted fluorenide ions in dimethyl sulfoxide. It undergoes electrochemical dehalogenation in acetonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méso-1,2-dibromo-1,2-diphényléthane est utilisé pour étudier la réaction de ± et méso-SBr2 avec des ions fluorénure substitués en position 9 dans le diméthylsulfoxyde. Il subit une déhalogénation électrochimique dans l’acétonitrile.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Les matières incompatibles sont les agents oxydants forts. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13440-24-9
Formule moléculaire C14H12Br2
Poids moléculaire (g/mol) 340.058
Numéro MDL MFCD00000137
Clé InChI GKESIQQTGWVOLH-LSLKUGRBSA-N
Synonyme meso-dibromostilbene
CID PubChem 102063597
Nom IUPAC [(1S)-1,2-dibromo-2-phényléthyl]benzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(C2=CC=CC=C2)Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau meso-1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane
Point de fusion ∽241°C (decomposition)
Quantité 5 g
Numéro UN UN1759
Beilstein 2050820
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 340.07
Pourcentage de pureté 97%