Learn More
Acide meso-2,3-dimercaptosuccinique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439026
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11439026 5 g 5g
11429026 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11439026 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17909.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 304-55-2 | C4H6O4S2 | 182.208 g/mol
It is applied as a selective masking agent and chelating agent for cadmium in EDTA titration of zinc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme agent de masquage sélectif et agent chélateur pour le cadmium dans la titration EDTA du zinc.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’éthanol (25 mg/ml, donne des résultats incolores à jaune clair, limpide).
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 304-55-2
Formule moléculaire C4H6O4S2
Poids moléculaire (g/mol) 182.208
Numéro MDL MFCD00064799
Clé InChI ACTRVOBWPAIOHC-XIXRPRMCSA-N
Synonyme succimer, meso-2,3-dimercaptosuccinic acid, meso-dimercaptosuccinic acid, dmsa, dim-sa, 2r,3s-rel-2,3-dimercaptosuccinic acid, succimero, succimerum, chemet, dimercaptosuccinic acid
CID PubChem 2724354
ChEBI CHEBI:63623
Nom IUPAC Acide (2S,3R)-2,3-bis(sulfanyl)butanedioïque
SMILES C(C(C(=O)O)S)(C(=O)O)S
Spécification
Nom chimique ou matériau meso-2,3-Dimercaptosuccinic acid
Point de fusion ∼196°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 1725150
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,8865
Informations sur la solubilité Soluble in water,and ethanol (25mg/ml,results in colorless to light yellow,clear).
Poids de la formule 182.22
Pourcentage de pureté 97%