Learn More
Acide meso-2,3-dimercaptosuccinique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10053180 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10053180 5 g Flacon en verre 5g
10206860 25 g Flacon en verre 25g
10553894 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10053180 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 226670050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.70€
    79.65€ / 5g
    Économisez 16.05€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 304-55-2 | C4H6O4S2 | 182.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 304-55-2
Formule moléculaire C4H6O4S2
Poids moléculaire (g/mol) 182.21
Numéro MDL MFCD00064799
Clé InChI ACTRVOBWPAIOHC-XIXRPRMCSA-N
Synonyme succimer, meso-2,3-dimercaptosuccinic acid, meso-dimercaptosuccinic acid, dmsa, dim-sa, 2r,3s-rel-2,3-dimercaptosuccinic acid, succimero, succimerum, chemet, dimercaptosuccinic acid
CID PubChem 2724354
ChEBI CHEBI:63623
Nom IUPAC Acide (2S,3R)-2,3-bis(sulfanyl)butanedioïque
SMILES C(C(C(=O)O)S)(C(=O)O)S
Specifications
Nom chimique ou matériau meso-2, 3-Dimercaptosuccinic acid
Note relative au nom 98%
Point de fusion 196°C to 198°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 1% max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HO2CCH(SH)CH(SH)CO2H
Quantité 5 g
Merck Index 15,8995
Poids de la formule 182.21
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre