Learn More
Acide meso-2,3-dimercaptosuccinique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | meso-2, 3-Dimercaptosuccinic acid |
| Note relative au nom | 98% |
| Point de fusion | 196°C to 198°C |
| Couleur | Blanc |
| Perte à la dessiccation | 1% max. (1 g, 105°C, 3 hrs) |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | HO2CCH(SH)CH(SH)CO2H |
| Quantité | 100 g |
| Afficher plus |