Learn More
Acide méso-2,3-dimercaptosuccinique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | meso-2,3-Dimercaptosuccinic Acid |
| CAS | 304-55-2 |
| Formule moléculaire | C4H6O4S2 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | Chemet, DIM-SA, DMS, DMSA, Ro 1-7977, Succimer, meso-Dimercaptosuccinic Acid, meso-2,3-Dimercaptosuccinic Acid, (R*,S*)-2,3-Dimercaptobutanedioic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H6O4S2/c5-3(6)1(9)2(10)4(7)8/h1-2,9-10H,(H,5,6)(H,7,8)/t1-,2+ |
| SMILES | OC(=O)[C@H](S)[C@H](S)C(=O)O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 182.22 |
| Poids de la formule | 181.9708 |