Learn More
Acide méso-2,3-dimercaptosuccinique, TRC
Code produit 30369286
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30369286 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30369286 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD44674025G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau meso-2,3-Dimercaptosuccinic Acid
CAS 304-55-2
Formule moléculaire C4H6O4S2
Quantité 25 g
Synonyme Chemet, DIM-SA, DMS, DMSA, Ro 1-7977, Succimer, meso-Dimercaptosuccinic Acid, meso-2,3-Dimercaptosuccinic Acid, (R*,S*)-2,3-Dimercaptobutanedioic Acid
Formule InChI InChI=1S/C4H6O4S2/c5-3(6)1(9)2(10)4(7)8/h1-2,9-10H,(H,5,6)(H,7,8)/t1-,2+
SMILES OC(=O)[C@H](S)[C@H](S)C(=O)O
Poids moléculaire (g/mol) 182.22
Poids de la formule 181.9708