Learn More
meso-Erythritol, MedChemExpress
Description
meso-Erythritol is a sugar alcohol that occurs naturally in a variety of foods (e.g., pear, watermelon), is 60-80% as sweet as sucrose, and is an approved low-calorie sweetener food additive.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | meso-Erythritol |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 149-32-6 |
| Couleur | White to Off-White |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C4H10O4 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (818.87 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (818.87 mM) |
| SMILES | OC[C@@H](O)[C@@H](O)CO |
| Poids moléculaire (g/mol) | 122.12 |
| Afficher plus |