Learn More
meso-Tétraphénylporphyrine, faible teneur en chlore, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11453807
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11453807 1 g 1g
11463807 5 g 5g
11473807 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11453807 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18261.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 917-23-7 | C44H30N4 | 614.75 g/mol
meso-Tetraphenylporphyrin is a porphyrin-based compound of interest in molecular electronics and supramolecular building blocks. Porphyrins are often used to construct structures in supramolecular chemistry. It finds it application as a sensitizer used for the photochemical generation of singlet oxygen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La méso-tétraphénylporphyrine est un composé à base de porphyrine présentant un intérêt dans les blocs de construction supramoléculaires et électroniques moléculaires. Les porphyrines sont souvent utilisées pour construire des structures en chimie supramoléculaire. Elle trouve son application comme sensibilisateur utilisé pour la génération photochimique d’oxygène singulet.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 917-23-7
Formule moléculaire C44H30N4
Poids moléculaire (g/mol) 614.75
Numéro MDL MFCD00011680
Clé InChI AQPPOLXYUQPDOD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetraphenylporphyrin, 5,10,15,20-tetraphenylporphyrin, meso-tetraphenylporphine, tetraphenylporphine, 5,10,15,20-tetraphenylporphine, meso-tetraphenylporphyrin, 21h,23h-porphine, 5,10,15,20-tetraphenyl, 5,10,15,20-tetraphenyl-21h,23h-porphine, meso-tetraphenylporphyrine, tetraphenyl porphine
CID PubChem 70186
SMILES N1C2=CC=C1C(=C1C=CC(=N1)C(=C1C=CC(=N1)C(=C1NC(C=C1)=C2C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau meso-Tetraphenylporphine
Note relative au nom low chlorine
Point de fusion 449°C to 451°C
Quantité 1 g
Beilstein 379542
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC 5,10,15,20-tétraphényl-21,22-dihydroporphyrine
Poids de la formule 614.71