Learn More
méso-tétraphénylporphine, TRC
Code produit 30452596
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30452596 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30452596 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT3105002.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau meso-Tetraphenylporphine
CAS 917-23-7
Formule moléculaire C44H30N4
Quantité 2.5 g
Synonyme 5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphine, 5,10,15,20-Tetraphenylporphine, α,β,γ,Δ-Tetraphenylporphine, 5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphine, 5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphrin, 5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphyrin, 5,10,15,20-Tetraphenyl-22H,24H-prophyrin, 5,10,15,20-Tetraphenylporphine, 5,10,15,20-Tetraphenylporphyrin, NSC 18506, NSC 640184, TPP, TPP (Chelating Agent), Tetraphenylporphine, Tetraphenylporphyrin, meso-Tetraphenylporphyrin
Formule InChI InChI=1S/C44H30N4/c1-5-13-29(14-6-1)41-33-21-23-35(45-33)42(30-15-7-2-8-16-30)37-25-27-39(47-37)44(32-19-11-4-12-20-32)40-28-26-38(48-40)43(31-17-9-3-10-18-31)36-24-22-34(41)46-36/h1-28,45,48H/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-
SMILES C1=Cc2[nH]c1c(c3ccccc3)c4ccc(n4)c(c5ccccc5)c6ccc([nH]6)c(c7ccccc7)c8ccc(n8)c2c9ccccc9
Nom IUPAC (5Z,10Z,14Z,19Z)-5,10,15,20-tétraphényl-21,23-dihydroporphyrine
Poids moléculaire (g/mol) 614.74
Poids de la formule 614.247