Learn More
Mésoridazine, TRC
Code produit 30005504
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30005504 10 mg 10mg
30003632 5 mg 5mg
30006951 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30005504 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM22576010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5588-33-0
Formule moléculaire C21 H26 N2 O S2
Poids moléculaire (g/mol) 386.57
Synonyme 10H-Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-, Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)- (7CI,8CI), 1-Methyl-2-[2-[2-(methylsulfinyl)phenothiazin-10-yl]ethyl]piperidine, 10-[2-(1-Methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-10H-phenothiazine, 10-[2-(1-Methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)phenothiazine, Mesoridazine, NSC 186066, Serentil, TPS 23, Thioridazine-2-sulfoxide
Nom IUPAC 10-[2-(1-1-méthylpipéridin-2-yl)éthyle]-2-méthylsulfinylphénothiazine
SMILES CN1CCCCC1CCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)S(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Mesoridazine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H26N2OS2/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)25-21-11-10-17(26(2)24)15-19(21)23/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3
Poids de la formule 386.1487
Pourcentage de pureté >95%