Learn More
Invitrogen™ MessageAmp™ II aRNA Amplification Kit
Code produit 10056234
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 réactions
20 réactions
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10056234 20 réactions 1 pièce
10321525 100 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10056234 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM1751
 Article restreint
En stock
Includes
Amorce oligo(dT) avec T7 (60 μl) ; transcriptase inverse ArrayScript™ (22 μl) ; inhibiteur de RNase (22 μl) ; tampon de premier brin (42 μl, 10X) ; mélange dNTP (170 μl) ; tampon de second brin (210 μl, 10X) ; ADN polymérase (42 μl) ; RNase H (22 μl) ; mélange enzymatique T7 (84 μl) ; tampon de réaction T7 (84 μl, 10X) ; ATP, CTP, GTP et UTP T7 de 84 μl chacune ; amorces rondes secondaires 40 μl ; ARN de contrôle d’1 mg/ml (10 μl) ; 1,75 ml d’eau exempte de nucléase ; 30 ml de tampon de lavage ; 7 ml de tampon de liaison d’ADNc ; 9 ml de tampon de liaison d’aRNA ; 20 cartouches et tubes de filtre d’aRNA ; 40 tubes de prélèvement d’aRNA ; 20 cartouches et tubes de filtre d’ADNc ; 20 tubes d’élution d’ADNc ; 10 ml d’eau exempte de nucléase
Amplifie aussi peu que 100 pg d’ARN d’entrée pour l’analyse GeneChip™
Vue d’ensemble du système
Le profilage de l’expression à l’aide de dosage de gènes est devenu la méthode la plus largement utilisée pour évaluer l’expression génétique à l’échelle de l’ensemble du génome. La principale limite de cette technologie est la nécessité de grandes quantités d’ARN pour l’hybridation de matrice. Cet obstacle est généralement surmonté en utilisant la transcription de l’ADNc (obtenue à partir d’échantillons d’ARN total) à base d’ARN polymérase T7 pour amplifier des quantités suffisantes d’ARNc. Le kit d’amplification d’aRNA MessageAmp II est basé sur cette méthode d’amplification.
Un kit amélioré pour l’amplification de l’ADNc
Le kit comprend la RT ArrayScript™. Il s’agit d’une transcriptase inverse M-MLV judicieusement conçue qui produit des rendements équivalents ou supérieurs d’ADNc entier à ceux d’autres enzymes. L’utilisation d’ArrayScript RT et l’optimisation de la réaction de synthèse de l’ADNc à double brin entraîne une conversion accrue de l’ARNm en modèles d’ADNc double brin pleine longueur. De plus, étant donné que la transcription in vitro (IVT) utilise la technologie MEGAscript™, les temps d’incubation IVT sont réduits. Ces améliorations dans le kit MessageAmp II permettent également d’effectuer des réactions en deux cycles, ce qui facilite une amplification robuste de l’ARN total à partir d’échantillons aussi faibles que 100 pg.
Produits accessoires
Bio-11-UTP (No de catalogue AM8450) et Bio-16-UTP (No de catalogue AM8451) peuvent être utilisé dans les réactions d’amplification d’ARNa MessageAmp pour le marquage cible pour l’analyse GeneChip. Les Bio-UTP sont confirmés exempts d’activité endonucléase non spécifique, d’activité exonucléase et d’activité RNase, et sont testés fonctionnellement à l’aide du kit d’amplification de l’ARNa MessageAmp II.
  • Amplification accrue : jusqu’à 5 000 fois
  • Une plus grande sensibilité due à l’augmentation des rendements d’ADNc pleine longueur
  • Analyse GeneChip avec aussi peu que 100 ng d’ARN d’entrée
  • Le marquage efficace produit un pourcentage élevé des appels présents et de faibles rapports 3'/5'
  • Comprend la RT ArrayScript™, une transcriptase inverse M-MLV spécialement conçue
  • Réaction de synthèse de l’ADNc du second brin optimisée
Marquage de matrice d’expression, analyse et génotypage d’expression de gènes, analyse de microarray, amplification d’ARN
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit d’amplification aRNA
Contenu et stockage • 60 µl d’amorce T7 Oligo(dT) (-20°C)
• 22 µl de transcriptase inverse ArrayScript™ (-20°C)
• 22 µl d’inhibiteur de RNase (-20°C)
• 42 µl de tampon de premier brin 10X (-20°C)
• 170 µl de mélange dNTP (-20°C)
• 210 µl de tampon de second brin 10X (-20°C)
• 42 µl d’ADN polymérase (-20°C)
• 22 µl de RNase H (-20°C)
• 84 µl de mélange enzymatique T7 (-20°C)
• 84 µl de tampon de réaction T7 (10X) (-20°C)
• ATP, CTP, GTP et UTP T7 de 84 µl chacune (-20°C)
• 40 µl d’amorces rondes secondaires (-20°C)
• 10 µl d’ARN de contrôle de d’1 mg/ml (-20°C)
• 1,75 ml d’eau exempte de nucléase (à n’importe quelle température)
• 30 ml de tampon de lavage (4°C ou température ambiante)
• 7 ml de tampon de liaison à l’ADNc (température ambiante)
• 9 ml de tampon de liaison à l’aRNA (température ambiante)
• 20 cartouches de filtre d’aRNA (température ambiante)
• 40 tubes de prélèvement d’aRNA (température ambiante)
• 20 cartouches de filtre d’ADNc + tubes (température ambiante)
• 20 tubes d’élution d’ADNc (température ambiante)
• 10 ml d’eau exempte de nucléase (n’importe quelle température)
Comprend l’étiquette ou le colorant Non
Transcriptase inverse ArrayScript™
Type d’échantillon ARN poly(A+), ARN total
Format Kit
Gamme de produits Ambion, MessageAmp
Quantité 20 réactions