Learn More
Mestranol, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Mestranol |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H26O2/c1-4-21(22)12-10-19-18-7-5-14-13-15(23-3)6-8-16(14)17(18)9-11-20(19,21)2/h1,6,8,13,17-19,22H,5,7,9-12H2,2-3H3/t17-,18-,19+,20+,21+/m1/s1 |
| Poids de la formule | 310.1933 |