Learn More
Tocris Bioscience™ Mesulergine hydrochloride
GREENER_CHOICE
Code produit 18043922
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18043922 10 mg 10mg
18035002 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18043922 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 1644/10
5-HT2A and 5-HT2C antagonist; also dopamine receptor partial agonist
5-HT2A and 2C receptor antagonist (pA2 values are 9.1 for each receptor) and D2-like dopamine receptor partial agonist (Ki = 8 nM). Displays antiprolactin and antiparkinsonian effects in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72786-12-0
Formule moléculaire C18H27ClN4O2S
Spécification
Nom chimique ou matériau Mesulergine hydrochloride
Quantité 10 mg
Poids de la formule 398.95
Pureté >99%
Poids moléculaire 398.95