Learn More
Beckman Coulter Life Sciences MET ONE 3445+ GMP compteur de particules d’air environnemental de routine en salle blanche, 100 L/min.
Code produit 31777227 Tous les produits Beckman Coulter Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Granulométrie:
0,5 μm
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Granulométrie Conditionnement
31777227 0,5 μm 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31777227 Fournisseur Beckman Coulter Life Sciences Code fournisseur C38687
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conçu pour la surveillance environnementale de routine dans GMP des salles blanches réglementées avec un rapport configurable par l’utilisateur sur le nombre de particules.
  • Le compteur de particules d’air portable permet GMP de surveiller l’environnement en salle blanche et améliore l’intégrité des données.
  • Conception plus légère et plus silencieuse comparée aux modèles précédents.
  • Permet l’importation directement dans le compteur des cartes de surveillance de routine SOP et des configurations d’échantillonnage.
  • Configuration SOP, échantillonnage des cartes et contrôle de version gérés via un navigateur web.
  • L’administrateur gère les versions SOP à l’aide de signatures électroniques.
  • La carte d’échantillonnage guide les utilisateurs à travers un programme de surveillance quotidien.
  • Les échantillons complétés sont indiqués à l’écran pour faciliter le suivi.
  • Les résultats peuvent être consultés et approuvés à distance par un superviseur via un navigateur web.
  • Les rapports approuvés incluent une signature électronique et peuvent être exportés en format électronique sécurisé.
Spécification
Type de produit Compteur de particules
Type d’affichage LCD couleur TFT
Grid Type Sans grille
Granulométrie 0,5 μm