Learn More
Beckman Coulter Life Sciences MET ONE GMP compteur de particules d’air environnemental de routine en salle blanche, 50 L/min.
Code produit 31777244 Tous les produits Beckman Coulter Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Granulométrie:
0,3 μm
0,5 μm
Conditionnement:
1 kit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Granulométrie Conditionnement
31777244 0,3 μm 1 kit
31777224 0,5 μm 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31777244 Fournisseur Beckman Coulter Life Sciences Code fournisseur C38681
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conçu pour la surveillance environnementale de routine dans GMP des salles blanches réglementées avec un rapport configurable par l’utilisateur sur le nombre de particules.
  • Le compteur de particules d’air portable aide GMP les utilisateurs de salle blanche à simplifier leur surveillance environnementale de routine et à améliorer l’intégrité des données.
  • Plus léger et plus silencieux que les modèles précédents, le nouvel instrument permet aux utilisateurs d’importer leurs cartes de surveillance environnementale de routine et configurations d’échantillonnage de leur procédure opérationnelle standard (SOP) directement dans le compteur.
  • La configuration SOP, les cartes d’échantillonnage et le contrôle de version SOP sont chargés dans le compteur lui-même via un navigateur web. L’administrateur gère les versions SOP dans le compteur à l’aide de signatures électroniques.
  • La carte d’échantillonnage, chargée dans le compteur dans le cadre de la SOP, guide l’utilisateur dans son programme quotidien de surveillance.
  • À chaque échantillon terminé, il devient vert à l’écran, montrant d’un coup d’œil ce qu’il reste à faire.
  • Une fois terminé, les résultats peuvent être consultés et approuvés à distance par le superviseur via un navigateur web.
  • Une fois approuvé, une signature électronique est jointe au rapport final qui peut ensuite être exportée au format électronique sécurisé.
Spécification
Type de produit Compteur de particules
Type d’affichage LCD couleur TFT
Grid Type Sans grille
Granulométrie 0,3 μm