Learn More
Beckman Coulter Life Sciences MET ONE HHPC 2+ Portable
Code produit 31777222 Tous les produits Beckman Coulter Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Granulométrie:
0,5 à 5 μm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Granulométrie Conditionnement
31777222 0,5 à 5 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31777222 Fournisseur Beckman Coulter Life Sciences Code fournisseur 208931003
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 26-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conçu comme un outil abordable pour la surveillance régulière des environnements contrôlés selon les classifications en salle blanche.
  • Conçu pour des environnements de production réglementés et semi-régulés respectant GMP des principes
  • Adapté aux lignes de remplissage d’aliments et de boissons emballés de façon aseptisée
  • Utilisé dans les laboratoires hospitaliers et les pharmacies de formulation
  • MET ONE HHPC 2+ est fréquemment choisi pour ces applications
Spécification
Type de produit Compteur de particules
Type d’affichage LCD couleur TFT
Granulométrie 0,5 à 5 μm
Conçu pour les contrôles ponctuels et le dépannage ; non destiné à remplacer les systèmes de surveillance continue en salle blanche.