Learn More
Beckman Coulter Life Sciences MET ONE HHPC 3+ Portable avec boîtier
Tous les produits Beckman Coulter Life Sciences ProduitsDescription
- Conçu pour des environnements industriels et réglementés sensibles à la contamination, offrant une surveillance flexible des particules selon les besoins de l’application.
- Il est idéal pour le dépannage des stations de travail filtrées HEPA et pour effectuer des contrôles ponctuels en salle blanche dans des secteurs tels que l’aérospatiale, les composants optiques, les PCBA et la fabrication de pièces de précision.
- Il convient également parfaitement aux environnements réglementés et semi-régulés qui suivent GMP des principes et nécessitent une surveillance de la classification en salle blanche.
- Les applications typiques incluent les installations de remplissage aseptique, les chaînes de production alimentaire et de boissons, les laboratoires hospitaliers et les pharmacies de préparation à la pâte à l’emploi.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Compteur de particules |
| Type d’affichage | LCD couleur TFT |
| Granulométrie | 0,5 μm |
Conçu pour les contrôles ponctuels et le dépannage ; non destiné à remplacer les systèmes de surveillance continue en salle blanche.