Learn More
Beckman Coulter Life Sciences MET ONE HHPC 3+ Portable avec boîtier
Code produit 31777242 Tous les produits Beckman Coulter Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Granulométrie:
0,3 μm
0,5 μm
Conditionnement:
1 kit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Granulométrie Conditionnement
31777242 0,3 μm 1 kit
31777230 0,5 μm 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31777242 Fournisseur Beckman Coulter Life Sciences Code fournisseur 208931002
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 25-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conçu pour des environnements industriels sensibles à la contamination.
  • Conçu pour des environnements industriels et réglementés sensibles à la contamination, offrant une surveillance flexible des particules selon les besoins de l’application.
  • Il est idéal pour le dépannage des stations de travail filtrées HEPA et pour effectuer des contrôles ponctuels en salle blanche dans des secteurs tels que l’aérospatiale, les composants optiques, les PCBA et la fabrication de pièces de précision.
  • Il convient également parfaitement aux environnements réglementés et semi-régulés qui suivent GMP des principes et nécessitent une surveillance de la classification en salle blanche.
  • Les applications typiques incluent les installations de remplissage aseptique, les chaînes de production alimentaire et de boissons, les laboratoires hospitaliers et les pharmacies de préparation à la pâte à l’emploi.
Spécification
Type de produit Compteur de particules
Type d’affichage LCD couleur TFT
Granulométrie 0,3 μm
Conçu pour les contrôles ponctuels et le dépannage ; non destiné à remplacer les systèmes de surveillance continue en salle blanche.