Learn More
Beckman Coulter Life Sciences MET ONE HHPC 3+ Portable
Code produit 31777211 Tous les produits Beckman Coulter Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Granulométrie:
0,3 à 10 μm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Granulométrie Conditionnement
31777211 0,3 à 10 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31777211 Fournisseur Beckman Coulter Life Sciences Code fournisseur 208931006
Expédition estimée: 26-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Partie du système de surveillance des installations MET ONE. MET ONE HHPC 3+ (3 canaux/0,3 μm)
  • Accessoires
Spécification
Type de produit Compteur de particules
Type d’affichage LCD couleur TFT
Précision ±Débit de 5 %
Granulométrie 0,3 à 10 μm
Type de batterie Batterie lithium-ion (rechargeable)
Alimentation électrique 1,0 A, 100/240 VAC, 50/60 Hz
Conçu pour les contrôles ponctuels et le dépannage ; non destiné à remplacer les systèmes de surveillance continue en salle blanche.