Learn More
Beckman Coulter Life Sciences MET ONE HHPC 6+ Portable avec boîtier et berceau de charge
Code produit 31777214 Tous les produits Beckman Coulter Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Granulométrie:
0,3 à 10 μm
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Granulométrie Conditionnement
31777214 0,3 à 10 μm 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31777214 Fournisseur Beckman Coulter Life Sciences Code fournisseur 208931101
Expédition estimée: 25-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conçu pour un large éventail de tâches dans des salles blanches et des environnements de fabrication de haute technologie.
  • MET ONE HHPC 6+ est un compteur de particules portatif à six canaux conçu pour les environnements en salle blanche et en fabrication
  • Adapté à des applications telles que la fabrication de semi-conducteurs ou d’écrans plats
  • Cradle offre un accès pratique à l’ordinateur aux données de comptage des particules via Ethernet ou USB câble
  • Garantit que l’appareil reste entièrement chargé et prêt à être utilisé en permanence
Spécification
Type de produit Compteur de particules
Type d’affichage LCD couleur TFT
Précision ±Débit de 5 %
Granulométrie 0,3 à 10 μm
Résolution 320 x 240
Taille de l’échantillon 10 μm
Profondeur (métrique) 10 cm
Hauteur (métrique) 5.3 cm
Largeur (métrique) 27 cm
Poids (métrique) 0.7 kg
Alimentation électrique 1,0 A, 100/240 VAC, 50/60 Hz
Comprend Affaire, berceau de charge
Afficher plus Afficher moins
Conçu pour les contrôles ponctuels et le dépannage ; non destiné à remplacer les systèmes de surveillance continue en salle blanche.